L9026
Lys-Lys-Lys-Lys
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
Lys4, Tetralysine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Lys-Lys-Lys-Lys, ≥95% (TLC)
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder or crystals
Composition
Peptide content, ≥50%
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C24H50N8O5/c25-13-5-1-9-17(29)21(33)30-18(10-2-6-14-26)22(34)31-19(11-3-7-15-27)23(35)32-20(24(36)37)12-4-8-16-28/h17-20H,1-16,25-29H2,(H,30,33)(H,31,34)(H,32,35)(H,36,37)
Clé InChI
RRBGTUQJDFBWNN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable