Key Documents
L9007
Sigma-Aldrich
Luciferin 6′-ethyl ether sodium salt
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-2-(6-ethoxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolinecarboxylic acid sodium salt, 6′-O-Ethylluciferin sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCOc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C13H12N2O3S2.Na/c1-2-18-7-3-4-8-10(5-7)20-12(14-8)11-15-9(6-19-11)13(16)17;/h3-5,9H,2,6H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t9-;/m1./s1
Clé InChI
PYKJITLAHMFBSA-SBSPUUFOSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable