Principaux documents
L8510
Sigma-Aldrich
(+)-Longifolene
Synonyme(s) :
(1R,2S,7S,9S)-3,3,7-Trimethyl-8-methylenetricyclo[5.4.0.02.9]undecane, Junipene, Kuromatsuene, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Beilstein:
2044263
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
254 °C/706 mmHg (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
Clé InChI
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves