Principaux documents
L6640
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
ACS reagent, 64.5-70.0% LaCl3 basis
About This Item
Formule linéaire :
LaCl3 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Concentration
64.5-70.0% LaCl3
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Pf
91 °C (dec.) (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤1 ppm
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Clé InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Actions biochimiques/physiologiques
Calcium channel blocker
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash