Principaux documents
L6271
Sigma-Aldrich
L-Leucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.44
Beilstein:
5201666
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C