L4627
DL-Leu-DL-Ala
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable