L3759
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
biotin conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
biotin conjugate
Forme
lyophilized powder
Puissance
<250 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes.)
Composition
Protein, ~85% E1%/280
Ampleur du marquage
~5 mol biotin per mol protein
Température de stockage
2-8°C
Application
- for highlighting murine endothelial cells
- to identify fetal capillaries in endothelial immunohistochemical staining, conjugated with biotin
- to detect tumor total vessels
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable