Key Documents
L2781
Sigma-Aldrich
Lead subacetate
ACS reagent
About This Item
Formule linéaire :
Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
807.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Composition
Basic lead (PbO), ≥33.0%
Impuretés
≤0.02% Insoluble in dilute acetic acid
≤1.0% Insoluble in water
Perte
≤1.5% loss on drying, 105°
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test (limit about 0.003%)
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
Clé InChI
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Application
For sugar analysis
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges