L2136
Lauric acid N,N-dimethylamide
~95%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyldodecanamide, N,N-Dimethyllauramide
About This Item
Essai
~95%
Forme
liquid
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C14H29NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(16)15(2)3/h4-13H2,1-3H3
Clé InChI
BDYUSDIJIDGWCY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable