L121
Levallorphan tartrate salt
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
17-(2-Propenyl)morphinan-3-ol tartrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −35°, c = 0.38 in H2O(lit.)
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Auteur
Roche
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12CCCC[C@@]13CCN(CC=C)[C@@H]2Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C19H25NO.C4H6O6/c1-2-10-20-11-9-19-8-4-3-5-16(19)18(20)12-14-6-7-15(21)13-17(14)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,6-7,13,16,18,21H,1,3-5,8-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-,18+,19+;1-,2-/m01/s1
Clé InChI
FWMLYVACGDQRFU-ZTMWJVNESA-N
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985) , OPRM1(4988)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3