Principaux documents
K0252
Sigma-Aldrich
[D-Arg2]-Kyotorphin acetate salt
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
Tyr-D-Arg
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N5O4 · C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Analgesic effect is six times that of kyotorphin
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Studies on peptides. XCIV. Synthesis and activity of kyotorphin and its analogs.
H Yajima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(6), 1935-1938 (1980-06-01)