Principaux documents
I9882
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
~99%
Synonyme(s) :
Propyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.99
Numéro Beilstein :
505937
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pression de vapeur
43 mmHg ( 25 °C)
Pureté
~99%
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
101-102 °C (lit.)
Pf
−101 °C (lit.)
Densité
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
111.2 °F
Point d'éclair (°C)
44 °C