I9401
Interleukin-1β human
IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IL-1β, Lymphocyte activating factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤12 pg/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
17.3 kDa
Conditionnement
pkg of 5 and 25 μg
pkg of 25 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL1B(3553)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable