I7409
Monoclonal Anti-Interleukin-1α propeptide antibody produced in mouse
clone 409405, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL1, Anti-IL1A
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
409405, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL1A(3552)
Description générale
Monoclonal Anti-Interleukin-1a propeptide recognizes human Interleukin-1α propeptide. It does not cross-react with mature forms of mouse IL-1α or rabbit IL-1α.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable