I7026
Anti-Insulin-like Growth Factor Binding Protein-4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IGFBP-4
About This Item
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGFBP4(3487)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?