Principaux documents
I5384
Sigma-Aldrich
Inosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥80%
Synonyme(s) :
Inosine 5′-triphosphate-2′,3′-dialdehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13N4O14P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
≥80%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n1cnc2C(=O)N=CNc12)C=O
InChI
1S/C10H13N4O14P3/c15-1-6(3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-7(2-16)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)17/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
Clé InChI
FOMFUVPLGRLZNH-UHFFFAOYSA-N