I5286
IL-3 from mouse
Carrier free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HCGF P-cell stimulation factorIL-3 MGC79398, Interleukin-3, MCGF (Mast cell growth factor)Multi-CSF, MGC79399
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
15.1 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... IL3(16187)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable