I5150
ICI 204,448 hydrochloride
Synonyme(s) :
(±)-1-[2,3-(Dihydro-7-methyl-1H-inden-4-yl)oxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-butanol hydrochloride, R,S-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl] phenoxy]-acetic acid hydrochloride
About This Item
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C(CN1CCCC1)c2cccc(OCC(O)=O)c2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C23H26Cl2N2O4.ClH/c1-26(22(28)12-16-7-8-19(24)20(25)11-16)21(14-27-9-2-3-10-27)17-5-4-6-18(13-17)31-15-23(29)30;/h4-8,11,13,21H,2-3,9-10,12,14-15H2,1H3,(H,29,30);1H
Clé InChI
FNDGLVOYAQNQPE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par