Principaux documents
I3635
Sigma-Aldrich
Ile-Asn
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O