I2534
Anti-Importin β antibody,Mouse monoclonal
clone 31H4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Imp β
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
31H4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~97 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse, bovine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KPNB1(3837)
mouse ... Kpnb1(16211)
rat ... Kpnb1(24917)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunofluorescent staining
- coimmunoprecipitaion
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable