I1408
IMAC-Select Affinity Gel
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Synonyme(s) :
Affinity Gel
About This Item
Produits recommandés
Forme
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Durée de conservation
1 yr
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Impuretés
≤0.08 Metal Contamination (μmol/ml packed gel)
Matrice
6% beaded agarose
Capacité
10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup