I0380
D-allo-Isoleucine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
D-allo-Isoleucine,
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −38° in 6 M HCl
Couleur
white to off-white
Pf
291 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable