Principaux documents
I0375
Sigma-Aldrich
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.57
Beilstein:
3701591
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
218-222 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Clé InChI
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Competitive antagonist at GABAC receptors.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - Solvent
Point d'éclair (°C)
87 °C - Solvent