H9902
Heparan sulfate fast-moving fraction sodium salt from porcine intestinal mucosa
≥90% (electrophoresis)
Synonyme(s) :
Heparitin sulfate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90% (electrophoresis)
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable