H9252
Hypericin from Hypericum perforatum
≥85% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4,5,7,4′,5′,7′-Hexahydroxy-2,2′-dimethylnaphthodianthrone, Cyclo werrol, Hypericum red
About This Item
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
black
Solubilité
1 M NaOH: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL (with sonication)
DMSO: soluble
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(C)c8c1c2c(c34)c(c78)c56
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Clé InChI
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par