Principaux documents
H9030
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-[1,2,6,7-3H(N)]
≥95% (Radiochemical Purity), ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥95% (Radiochemical Purity)
Forme
ethanol solution
Ampleur du marquage
70-100 Ci/mmol
Changement de masse
M+16
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[3H]C1([3H])[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@]4(C)C(=CC(=O)C([3H])([3H])C4([3H])[3H])C1([3H])[3H]
Conditionnement
serum bottle