H8255
Hippuric acid ammonium salt
~99%
Synonyme(s) :
Benzoylaminoacetic acid ammonium salt, N-Benzoylglycine
About This Item
Essai
~99%
Chaîne SMILES
N.OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.H3N/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1H3
Clé InChI
RXBWNIYFOFYPJR-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable