H7160
Hepatitis C virus core antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Poids mol.
22 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
Concentration
~1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable