H7149
(±)-6-Hydroxy-3,4-methylenedioxymethamphetamine
Synonyme(s) :
6-Hydroxy-MDMA
About This Item
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC(C)Cc1cc2OCOc2cc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-7(12-2)3-8-4-10-11(5-9(8)13)15-6-14-10/h4-5,7,12-13H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
RQQIIXFYTHWFKW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges