Principaux documents
H7146
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-α-hydroxypalmitate
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
DL-α-Hydroxypalmitic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyhexadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (capillary GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable