Principaux documents
H6261
Sigma-Aldrich
10-Hydroxydecanoic acid
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
NSC 15139
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)9CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Essai
≥95% (GC)
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Clé InChI
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of copolymers of acrylamide and sodium acryloyloxydecanoate
  • Macrolactonization for preparation of Sansalvamide A
  • Studies of chain length selectivity for cutinase catalyzed polycondensation reactions
  • Ruthenium-catalyzed esterification followed by macrocyclization
  • Synthesis of anhydrides and esters
Remplacé(e)(s) par