H5914
Nα-Methylhistamine dihydrochloride
solid
Synonyme(s) :
N-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, NAMH dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].CNCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-7-3-2-6-4-8-5-9-6;;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
Clé InChI
AYUQICXJAMPXPF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Qualité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable