H5912
Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
H2Ax Antibody, H2Ax Antibody - Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit, Anti-H2AXS139p
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 15 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of HeLa (human epitheloid carcinoma) cells or NIH3T3 mouse fibroblast cells treated with staurosporine
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
human ... H2AFX(3014)
mouse ... H2afx(15270)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable