Key Documents
H5280
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-6-methoxyflavone
Synonyme(s) :
6-Methoxyflavonol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
COc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable