H5016
L-Histidinamide dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N4O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O