Principaux documents
H4760
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxyprogesterone 17-acetate 3-(O-carboxymethyl)oxime
Synonyme(s) :
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate, 17α-Hydroxyprogesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione-17α-ol 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H35NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.55
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
InChI
1S/C25H35NO6/c1-15(27)25(32-16(2)28)12-9-21-19-6-5-17-13-18(26-31-14-22(29)30)7-10-23(17,3)20(19)8-11-24(21,25)4/h13,19-21H,5-12,14H2,1-4H3,(H,29,30)/b26-18+/t19-,20+,21+,23+,24+,25+/m1/s1
Clé InChI
NIJDYRWVCFKWIL-IEMAJDPISA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable