H3916
Hederagenin
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,23-Dihydroxyolean-12-en-28-acid, Astrantiagenin E, Caulosapogenin, Hederagenic acid, Hederagenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)([H])[C@]1(C)CO
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,20-23,31-32H,8-18H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
PGOYMURMZNDHNS-MYPRUECHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable