H3265
Methyl heneicosanoate
~99% (capillary GC), crystalline
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide héneicosanoïque
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~99% (capillary GC)
Forme
crystalline
Point d'ébullition
207 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
Clé InChI
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup