Principaux documents
H3144
Sigma-Aldrich
1-O-Palmityl-2-O-methyl-sn-glycerol
~98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H42O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@@H](CO)OC