Principaux documents
H3135
Sigma-Aldrich
p-Hydroxyhippuryl-His-Leu
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Température de stockage
−20°C
Substrats
Substrate for angiotensin I converting enzyme
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Kasahara, Y. and Ashimara, Y.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 19, 726-726 (1981)