H3021
Antiflammin-2
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Anti-inflammatory peptide 2, His-Asp-Met-Asn-Lys-Val-Leu-Asp-Leu
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~65%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(N)Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable