H1791
Anti-HOXC8 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HOX3A, Anti-Homeobox 3A, Anti-Homeobox C8, Anti-Hox-3.1 (mouse)
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC8
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human HOXC8
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXC8(3224)
mouse ... Hoxc8(15426)
rat ... Hoxc8(24460)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité