H116
6-Hydroxydopamine hydrobromide
contains ascorbic acid as stabilizer, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrobromide, 2,5-Dihydroxytyramine hydrobromide, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrobromide, 6-OHDA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Contient
ascorbic acid as stabilizer
Pf
216-220 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Clé InChI
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable