H1142
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E)-eicosatetraenoic acid
~150 μg/mL in ethanol, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(15S,5Z,8Z,11Z,13E)-15-Hydroxyeicosatetraenoic acid, (S)-15-HETE, 15(S)-HETE
About This Item
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Concentration
~150 μg/mL in ethanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
Clé InChI
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup