H0786
Heregulin-β, EGF Domain human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
HRG-β
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
185 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NRG1(3084)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable