H0541
Anti-HOXB7 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HHO.C1, Anti-HOX2, Anti-HOX2C, Anti-Hox-2.3
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~24 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXB7
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXB7(3217)
mouse ... Hoxb7(15415)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable