GW21968B
Anti-ZFP395 (ab2) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Zinc finger protein 395
About This Item
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-21968B
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ZNF395(55893)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable