GW20021F
Anti-Fibronectin Antibody
chicken polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
About This Item
Produits recommandés
product name
Anti-Fibronectin antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-20021F
Concentration
1.0-1.2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable