GN683277
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.2 mL, violet, flat cap
Synonyme(s) :
Greiner PCR tubes
About This Item
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 683277
Disponibilité
available only in China
Technique(s)
PCR: suitable
Adéquation
suitable for (PCR applications)