GE28-9165-37
HiTrap® Capto™ DEAE
Cytiva 28-9165-37, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produits recommandés
ligand
diethylaminoethyl
Description
Ion Exchanger Type (value)
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9165-37
Paramètres
<4 mL/min flow rate
42 psi
Taille du lit
7 mm × 25 mm
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
7 mm
Matrice
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Diamètre moyen
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
working range
2-12
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Protocoles
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.